Documenti fondamentali
Z719706
Sorenson low binding standard tips
pack of 8 ea (Empty racks), non-sterile
Scegli un formato
10 EA
34,20 €
34,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
34,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
34,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 8 ea (Empty racks)
Produttore/marchio commerciale
Sorenson 28310
Volume massimo
200 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Note legali
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)