BR701364
BRAND® sealing film for microplates
self-adhesive, gas permeable, suitable for (for cell and tissue culture)
Sinonimo/i:
Accessories, PCR, Plates, Sealing films
Scegli un formato
103,00 €
Scegli un formato
About This Item
103,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
Rayon
Rayon film
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
gas permeable
self-adhesive
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 701364
Compatibilità
suitable for (for cell and tissue culture)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Air permeable for optimum oxygen supply
- Secure seal against contamination
- Pierceability for easy sample extraction
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)