Documenti fondamentali
Z719581
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 200 μL, pkg of 96 tips CellRack, non-sterile
Scegli un formato
960 EA
149,00 €
4800 EA
564,00 €
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
960 EA
149,00 €
4800 EA
564,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pkg of 96 tips CellRack
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Sorenson 15270T
Volume massimo
200 μL
Volume
200 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Note legali
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)