Documenti fondamentali
Z719552
Sorenson low binding E tips
maximum volume 10 μL, non-sterile
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiali
colorless
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pack of 96 ea (Racks)
Produttore/marchio commerciale
Sorenson 22220T
Volume massimo
10 μL
Volume
10 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Extended length. Fits Eppendorf ultra-micro pipettors.
Note legali
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)