Documenti fondamentali
Z719676
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 1000 μL, non-sterile
Scegli un formato
1000 EA
57,80 €
5000 EA
214,00 €
57,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
57,80 €
5000 EA
214,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
57,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 1000 ea (Bag)
case of 5000 ea (5 bags 1000 tips)
Produttore/marchio commerciale
Sorenson 10200T
Volume massimo
1000 μL
Volume
1000 μL
Descrizione generale
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
Note legali
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)