Documenti fondamentali
Z717533
Sorenson Dolphin microcentrifuge tubes
capacity 2.0 mL
Sinonimo/i:
microtube
Scegli un formato
1000 EA
119,00 €
5000 EA
439,00 €
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
119,00 €
5000 EA
439,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cap
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 15,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
Confezionamento
case of 5,000
pack of 1,000
Produttore/marchio commerciale
Sorenson 16140
Parametri
-80-121 °C temp. range
L × diam.
1.525 in. × 0.362 in.
Largh. tappo
0.500 in.
Capacità
2.0 mL
Descrizione generale
The Dolphin microcentrifuge tubes are Ideal design for pelletizing samples. They have a positive seal design which allows for repeated cap closures, and will not pop open under pressure when boiling.
  • RCF rating of 15,000 × g
  • Fits all standard rotors (for 2.0 mL tubes)
  • Certified RNase/DNase Free
  • Certified PCR Inhibitor Free
  • Certified Human DNA Free
  • Certified Pyrogen Free
Note legali
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)