CLS3213
Corning® Costar® microcentrifuge tubes with snap cap
2.0 mL snap cap microcentrifuge tube, polypropylene, non-sterile, natural, 1000/cs
Sinonimo/i:
centrifuge tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes, snap cap microcentrifuge tubes
Scegli un formato
101,00 €
Scegli un formato
About This Item
101,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom tube
polypropylene cap
polypropylene tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RCF 17,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
disposable
graduations
self-standing: no (style: (conical bottom))
Confezionamento
case of 1000
pack of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 3213
Parametri
17000 × g max. RCF
Diam. tappo
0.379 in.
Capacità
2.0 mL
D.E. tubo
.500 in.
Colore
natural
Raccordi
cap (push fit)
Categorie correlate
Descrizione generale
- Supplied nonsterile and are autoclavable
- External graduations and frosted writing spot for easy sample identification
- Positive seal design allows for repeated opening and closing
- Flat cap surface for convenient labeling
- Withstands a maximum RCF of 17,000 × g
- Assorted color pack includes one bag each of blue, green, yellow, red and orange tubes.
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)