Documenti fondamentali
Z628034
BRAND® microcentrifuge tube, 2 mL with lid, PP
transparent
Sinonimo/i:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
Scegli un formato
500 EA
35,80 €
35,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
35,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
35,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
BRAND 780550
Colore
transparent
Descrizione generale
  • BRAND® microcentrifuge tube is made from polypropylene (PP).
  • Tubes are free from RNase, DNase, and endotoxins.
  • Withstands RCF up to 20,000 × g at 20°C for 20 minutes.
  • Graduations on one side with frosted marking area on the other side.
  • Features a lid to protect samples from evaporation.
  • Lid membrane with a 0.28 mm piercing area.
Withstands RCF up to 20,000 × g at 20°C for 20 minutes. Graduations on one side with frosted marking area opposite. Lid membrane with a 0.28 mm piercing area.
Caratteristiche e vantaggi
  • High cleanliness for demanding applications
  • Tight sealing snap lid
  • Can be opened and closed with one hand
Altre note
BR780550 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)