Z709581
Sartorius mLINE® mechanical pipettor
8 channel, volume 0.5-10 μL
Sinonimo/i:
Biohit pipettes, pipettor
Scegli un formato
1.080,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.080,00 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
8-channel
electronic: no
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Sartorius 725120
Campo di misura del volume
0.5-10 μL
Volume
10 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
- Extremely light pipetting and tip ejection
- Unique safety features
- Stepless volume adjustment and patented volume locking system
- Thermal insulation of internal components to improve accuracy
- Full autoclavability without disassembling
- Easy cleaning, maintenance and calibration
- ID tag and color-coded caps
- Safe-Cone Filters and unique ejection
- Opti-load tip mounting mechanism for even tip sealing and light tip ejection in multichannel pipettors
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)