Z709220
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART XLG, volume range 5-200 μL, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tip
Sterilità
sterile
Caratteristiche
barrier
Confezionamento
pack of 3072 ea (4 packs of 768)
pkg of 768 tips (racked)
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2160G
tecniche
PCR: suitable
Volume massimo
200 μL
Intervallo di volume
5-200 μL
Volume
5—200 μL
Compatibilità
for use with
Cerchi prodotti simili? Visita Guida al confronto tra prodotti
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)