Documenti fondamentali
CLS4830
Corning® microvolume pipet tips
0.5-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 96 tips/rack, 960 tips/case
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
Scegli un formato
960 EA
115,00 €
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
960 EA
115,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
natural tip
polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
Confezionamento
rack of 96
Produttore/marchio commerciale
Corning 4830
Intervallo di volume
0.5-10 μL
Volume
0.5—10 μL
Compatibilità
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Categorie correlate
Descrizione generale
Microvolume Tips provide accurate, reliable performanace for major brand ultra-pipettors. All racked tips are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)