Documenti fondamentali
Z694673
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
for 3D bioreactor 24 well chamber, fiber diam. ~300 μm
Sinonimo/i:
3D, 3D Cell Culture
Scegli un formato
10 EA
165,00 €
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
165,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
3D Biotek PCL303024-BR
Diam. fibre
~300 μm
Dimensione pori
300 μm (Fiber spacing)
Tipo di binding
non-treated surface
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)