Z724300
3D Biotek 3D Insert™ PS scaffold
for 96 well plates, 24 inserts/96 well plate
Sinonimo/i:
3D, 3D Cell Culture, 3D scaffolds, Scaffolds, cell scaffolds
Scegli un formato
104,00 €
Scegli un formato
About This Item
104,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
clear polystyrene
clear wells
polystyrene
Descrizione
polystyrene (PS)
Sterilità
sterile
Qualità
24 inserts/96 well plate
Confezionamento
pack of 24 ea (24 inserts supplied in 96 well plate)
Produttore/marchio commerciale
3D Biotek PS152096-24
Misura
96 wells
Dimensione pori
~200 μm (Fiber spacing)
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
- Terminally sterilized by gamma irradiation and ready for use
- Compatible with most of your current 2D assays
- Easy for imaging. Cell growth can be monitored by light microscope, no need to purchase any additional sophisticated equipment.
- 96 well compatible
- Fiber Diameter: 150u
- Pore Size: 200u
- 24 Inserts/Pack
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models