Documenti fondamentali
Z694665
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
for 3D bioreactor 12 well chamber, fiber diam. ~300 μm, ~ 300 μm spacing
Scegli un formato
10 EA
202,44 €
202,44 €
Prezzo di listino221,00 €Risparmia il 8%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
202,44 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
202,44 €
Prezzo di listino221,00 €Risparmia il 8%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
(polycaprolactone (PCL))
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
~ 300 μm spacing
Produttore/marchio commerciale
3D Biotek PCL303012-BR
Diam. fibre
~300 μm
Volume d’esercizio
~300 μL
Dimensione pori
300 μm (Fiber spacing)
Tipo di binding
non-treated surface
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)