Documenti fondamentali
Z663875
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
vial top label for 0.6 mL vial/tube, writing surface diam. 9.52 mm, Nylon
Scegli un formato
1 ROLL
66,70 €
66,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ROLL
66,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
66,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
Nylon
white
Confezionamento
roll of 500 labels
Produttore/marchio commerciale
Brady PTL-82-499
Disponibilità
available only in EU
Diam. superficie utile
9.52 mm
Note legali
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)