Documenti fondamentali
Z664014
Brady® labels for laser printers
for 50 mL tubes & bottles, 7 mm diam., W × L 25.40 mm × 36.50 mm, Nylon
Scegli un formato
1 PKG
199,00 €
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
199,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
Nylon
white
Confezionamento
pkg of 1000 (42 labels per page)
Produttore/marchio commerciale
Brady LAT-39-799-1
Disponibilità
available only in EU
Largh. × lungh.
25.40 mm × 36.50 mm
Descrizione generale
Laser sheet labels on 8.5 in x 11 in pages, suitable for laser printers.
Note legali
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)