Documenti fondamentali
Z659207
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer probes
VS 200 T extended probe for use with HD 2070 homogenizer and SG70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn
Sinonimo/i:
long probe sonicator, ultrasonic probe
Scegli un formato
1 EA
249,00 €
249,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
249,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
249,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
Produttore/marchio commerciale
Bandelin
Disponibilità
available only in EU
diam. × lung.
13 mm × 131 mm
Descrizione generale
For use with HD 2070 homogenizer and SG70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn. Recommended for long neck vessels.
Transmit mechanical longitudinal waves into the sample. They are thermoresistant, can be treated in autoclaves and are resistant to corrosive media. Sample volume, diameter of the processing vessel and the required amplitude determine the selection of the unit and the type of probe. The higher the amplitude, the more intense the sonication.
Using the product image (from left to right):
MS 72 micro tip
MS 73 micro tip
KE 76 tapered tip
VS 70 T extended probe
VS 200 T extended probe
TT 13 flat tip
TT 19 flat tip
TT 25 flat tip
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)