Documenti fondamentali
Z637319
Pursept®-A disinfectant
1 L bottles
About This Item
Codice UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
Produttore/marchio commerciale
BRAND 44830
Descrizione generale
Ingredients: 100 g Pursept® AF contain: 12.5 g didecyl-dimethyl-ammoniumchloride, 10.4 g alkylpropylenediaminebis-guanidiniumdiacetate, 1.5 g bis(aminopropyl)-laurylamine, 5 - 15% NTA, < 5% non-ionic surfactants, auxiliary agent.
Altre note
BR44830 (India)
For atomizer for the 1L bottles; please order Z637327 separately.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Pursept is a registered trademark of Merz GmbH & Co. KG
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
73.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
23 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)