Documenti fondamentali
Z629243
Vivacell 250 ultrafiltration concentrator membrane inserts
MWCO 30 kDa
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
NACRES:
NB.24
Materiali
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
package of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Sartorius VC2521
Disponibilità
not available in USA and Canada, ROW
Parametri
4 bar max. pressure (60 psi)
Largh. × alt.
116 mm × 235 mm
Tasca dead stop
600 μL
Area membrana
40 cm2
Dimens. tubo
250 mL , centrifuge bottle
Volume d’esercizio
250 mL
Dimensione pori
30 kDa MWCO
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)