Documenti fondamentali
Z615382
VivaFlow 200 flipflow filtration
MWCO 50 kDa
Scegli un formato
1 EA
575,00 €
575,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
575,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
NACRES:
NB.24
575,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polyethersulfone membrane
Descrizione
min recirculation volume < 20 mL
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
holdup volume 5.3 mL
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Sartorius VF20P3
Disponibilità
not available in USA and Canada, ROW
Area membrana
200 cm2
Volume d’esercizio
200 μL
500—5,000 mL
Dimensione pori
50 kDa MWCO
Descrizione generale
Concentrate 250 mL to under 20 mL in just a few minutes or concentrate one liter 50 times in less than 30 minutes. Alternatively use two Vivaflow 200 in parallel and concentrate 5 liters in under 75 minutes. Near total sample recoveries can be expected with most solutions. Desalting or buffer exchange is just as quick when using the optional recirculation assembly available from Sartorius. The economical standard package comes complete with tubing, pressure control gauge, flow restrictor and high pressure pump tubing. All you need is a peristaltic pump capable of handling 6.4 mm O.D. tubing. Should your pump head require larger tubing, link your own peristaltic tube up to the standard product, using the interconnector provided. Vivaflow 200 is easy to clean and can be used repeatedly.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)