Z4152
Zafirlukast
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[3-[[2-Methoxy-4-[[[(2-methylphenyl)sulfonyl]amino]carbonyl]phenyl]methyl]-1-methyl-1H-indol-5-yl]carbamic acid cyclopentyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: ≥28 mg/mL
Ideatore
AstraZeneca
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1Cc2cn(C)c3ccc(NC(=O)OC4CCCC4)cc23)C(=O)NS(=O)(=O)c5ccccc5C
InChI
1S/C31H33N3O6S/c1-20-8-4-7-11-29(20)41(37,38)33-30(35)22-13-12-21(28(17-22)39-3)16-23-19-34(2)27-15-14-24(18-26(23)27)32-31(36)40-25-9-5-6-10-25/h4,7-8,11-15,17-19,25H,5-6,9-10,16H2,1-3H3,(H,32,36)(H,33,35)
YEEZWCHGZNKEEK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYSLTR1(10800)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research