Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 122,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 483,00 € 410,55 € |
Informazioni su questo articolo
122,00 €
Nome del prodotto
Hydroxy-Dynasore, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)c(\C=N\NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O)cc1O
InChI
1S/C18H14N2O5/c21-14-8-17(24)16(23)7-12(14)9-19-20-18(25)13-5-10-3-1-2-4-11(10)6-15(13)22/h1-9,21-24H,(H,20,25)/b19-9+
InChI key
UAXHPUSKEWEOAP-DJKKODMXSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The Dynamin Inhibitor IV, Hydroxy-Dynasore controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications. | description - | description The Dynamin Inhibitor I, Dynasore, also referenced under CAS 304448-55-3, controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications. |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 16 mg/mL |
| storage condition protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?