Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 170,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 677,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H27N3O4 · HCl · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
475.97
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Givinostat hydrochloride hydrate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]Cl.[H]O[H].CCN(CC)CC1=CC=C(C=C(COC(NC2=CC=C(C(NO)=O)C=C2)=O)C=C3)C3=C1
InChI
1S/C24H27N3O4.ClH.H2O/c1-3-27(4-2)15-17-5-7-21-14-18(6-8-20(21)13-17)16-31-24(29)25-22-11-9-19(10-12-22)23(28)26-30;;/h5-14,30H,3-4,15-16H2,1-2H3,(H,25,29)(H,26,28);1H;1H2
InChI key
FKGKZBBDJSKCIS-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Givinostat (ITF2357) is a hydroxamate HDAC inhibitor that inhibits class I and class II enzymes.
Givinostat (ITF2357) is a hydroxamate HDAC inhibitor that inhibits class I and class II enzymes. Givinostat posseses a very promising activity profile in multiple myeloma and acute myelogenous leukemia in vitro and in vivo. Givinostat also has anti-inflammatory activity and inhibits the secretion of the tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), IL-1, and IL-6. Givinostat has been in multiple Phase 2 studies for both inflammatory diseases (Duchenne Muscular Dystrophy , Juvenile arthritis, Polycythemia Vera) and blood cancers (myelomas and lymphomas).
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?