Documenti fondamentali
Z377333
Nalgene® bottles, style 2110
capacity 175 mL
Sinonimo/i:
nalgene bottle, nalgene bottles
Scegli un formato
1 PKG
37,50 €
37,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
37,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
37,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
square translucent bottle
Giunto
Joints threaded neck (38)
Descrizione
Autoclavable
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 12
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 2110-0006
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
51 mm × 102 mm × 54.1 mm
Capacità
175 mL
Descrizione generale
  • Nalgene® square wide mouth bottles are made from polypropylene copolymers.
  • Ideal for storing and transporting various samples.
  • The square design is convenient for labeling.
  • High-quality laboratory-grade materials for low leachable and extractable.
  • Linerless polypropylene closures for sample protection.
  • Autoclavable.
Square, wide-mouth bottles. Leakproof.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)