Documenti fondamentali
B7532
Sigma-Aldrich
Nalgene® bottles, style 2002
capacity 60 mL
Sinonimo/i:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
Scegli un formato
12 EA
17,50 €
17,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
17,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
17,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene
Giunto
Joints threaded neck (20)
Descrizione
Not autoclavable
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 2002-0002
Capacità
60 mL
Diam. Del tappo
12 mm
applicazioni
PFAS testing
Descrizione generale
Boston-style (round) narrow-mouth bottles.
Caratteristiche e vantaggi
  • Nalgene® narrow-mouth lab-quality bottles are ideal for storing and transporting liquids or dry chemicals in the lab.
  • Highly resistant to chemicals, these bottles are excellent for long-term use.
  • Includes linerless polypropylene leak-proof closures for preventing sample loss.
  • Uniform wall thickness protects against splitting or puncturing.
  • Bottles can withstand temperatures in a freezer up to -100°C.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)