Documenti fondamentali
Z354104
Sigma-Aldrich
Carestream® autoradiography RP X-Omat LO fixer/replenisher
pack of 2 × 5 gal
Sinonimo/i:
photo developing chemicals, photo processing chemicals
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Confezionamento
pack of 2 × 5 gal
Compatibilità
For automated processing systems
Note legali
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)