Vai a
RABFIX1
Fixing Solution (Item D)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
30 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
37,60 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161703
37,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RABCTYRODF7264RABBLOCK
Fixing solution 5 × (solution)
Sigma-Aldrich
F7264
Fixing solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
50-00-0
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)