Documenti fondamentali
Z336823
BRAND® Imhoff cone rack
PMMA
Scegli un formato
1 EA
119,00 €
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
119,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PMMA
Caratteristiche
Holds 2 x Imhoff cones
Produttore/marchio commerciale
BRAND 388050
Lungh. × Largh. × Alt.
300 mm × 130 mm × 315 mm
Descrizione generale
The BRAND® Imhoff Cone Rack is designed to securely hold two Imhoff sedimentation cones made of plastic, providing a practical solution for sedimentation processes. Constructed from a combination of PMMA and PP, this rack offers durability and stability while remaining lightweight. Its compact design makes it easy to carry, even when the cones are filled, facilitating convenient transport and handling in laboratory settings. This essential accessory enhances the efficiency of sedimentation experiments, ensuring that your cones are securely supported and easily accessible.
Altre note
BR388050 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)