Documenti fondamentali
Z336785
Workstation storage/dispenser box, PMMA
size large
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Misura
large
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Lungh. × Largh. × Alt.
165 mm × 152 mm × 355 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Ideal for storage and dispensing many small items used in the lab like disposable pipette tips, microcentrifuge tubes, pasteur pipette etc. The top cover is removable and the front cover is hinged.
Altre note
BR131900 (India)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)