Vai a
HS23402
2-Place Compartment Dispensing Bin
clear (bin)
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
97,10 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23402
Feature:
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
Material:
acrylic , clear (bin)
Packaging:
pack of 1 ea
97,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
acrylic , clear (bin)
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23402
L × W × H
150 mm × 177 mm × 368 mm
General description
The Workstation Dispensing Bin′s crystal-clear bins let you see your small items inventory.
Features and Benefits
  • Two Compartments
  • See inventory levels of pipette tips, tubes, fittings, finger cots, and other bulk small items at a glance
  • Flip-top covers on generous. openings make filling and dispensing easy and keep products dust-free
  • Includes non-skid rubber feet
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HS23403HS23404HS23411
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
feature
holds Small laboratory consumables, items, and accessories
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23402
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23403
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23404
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23411
material
acrylic , clear (bin)
material
acrylic , clear (bin)
material
acrylic , clear (bin)
material
acrylic , green (dispenser)
L × W × H
150 mm × 177 mm × 368 mm
L × W × H
217 mm × 170 mm × 217 mm
L × W × H
287 mm × 170 mm × 217 mm
L × W × H
180 mm × 155 mm × 165 mm
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)