Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 81,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
81,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
acrylic , clear (bin)
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23401
L × W × H
184 mm × 194 mm × 232 mm
General description
The Workstation Dispensing Bin′s crystal-clear bins let you see your small items inventory.
Features and Benefits
- One Compartment
- See inventory levels of pipette tips, tubes, fittings, finger cots, and other bulk small items at a glance
- Flip-top covers on generous openings make filling and dispensing easy and keep products dust-free
- Includes non-skid rubber feet
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?