Z332739
BRAND® PD-Tip
maximum volume 5 mL, beta sterile/endotoxin-free
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless
agenzia
according to DIN 12 650
Sterilità
sterile
Caratteristiche
barrier: no
includes adapter: no
Confezionamento
pack of 100 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 702390
Volume massimo
5 mL
Volume
5 mL
Descrizione generale
PLASTIBRAND PD-Tips fit with:
- HandyStep® electronic, Gilson® Repetman, Rainin AutoRepTM E (automatic tip recognition), HandyStep, Rainin AutoRep M, Eppendorf® Multipette® 4780 and EDOS® 5221
- PD-Tips are made from high-quality materials (cylinder: PP/piston: PE-HD, 0.1 mL: LCP)
- An adapter is supplied standard for 25 mL and 50 mL
Caratteristiche e vantaggi
- Dispense with ease – even critical media
- Save time with automatic size detection
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)