Documenti fondamentali
Z329436
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PTFE
L 250 mm
Scegli un formato
1 EA
30,40 €
30,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
30,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
30,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE-coated
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137710
Lunghezza
250 mm
Diametro
~8 mm
Descrizione generale
Magnetic core fully sealed.
Altre note
BR137710 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3