Documenti fondamentali
Z105694
Stirring bar retriever
Rigid, PE, L 12 in.
Scegli un formato
1 EA
20,40 €
20,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
20,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
20,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PE
Caratteristiche
Rigid
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37772-0000
Lunghezza
12 in.
12 mm
Descrizione generale
Rigid polyethylene magnetic spinbar retriever,12" (9.5 mm/ 3/8 in. Diameter) 305 mm Long. Hang-up loop on one end. Offers convenient stir bar retrieval for bars up to 1" long. Contains a powerful Alnico magnet sealed in one end.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)