Z329223
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 20 mm, diam. 10 mm
Sinonimo/i:
PTFE, Stirring rods
Scegli un formato
96,50 €
Scegli un formato
About This Item
96,50 €
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE-coated
oval
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137302
Lunghezza
20 mm
Diametro
10 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)