Z329215
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 15 mm, diam. 6 mm
Sinonimo/i:
PTFE, Stirring rods
Scegli un formato
90,50 €
Scegli un formato
About This Item
90,50 €
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE-coated
oval
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137301
Lunghezza
15 mm
Diametro
6 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)