Z326933
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, clear glass
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL, neck joint: ST/NS 14/23, glass stopper
Scegli un formato
59,60 €
Scegli un formato
About This Item
59,60 €
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
glass stopper
Giunto
joint: ST/NS neck14/23
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
250 mL, accuracy: 0.15 mL
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)