Documenti fondamentali
Z326798
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric flask
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL
Scegli un formato
2 EA
53,70 €
53,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
53,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
53,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Giunto
joint ST/NS neck14/23
Descrizione
calibrated to contain (TC, EX)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
250 mL, accuracy: 0.15 mL
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, Supplied with a square grip PP stopper. Marks and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods. TO DIN EN ISO 1042.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
BR36851 (India)
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)