Documenti fondamentali
Z326577
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 12/21
Sinonimo/i:
Flasks
Scegli un formato
2 EA
41,40 €
41,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
41,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
41,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
polypropylene stopper
Giunto
joint: ST/NS neck12/21
Descrizione
calibrated to contain (TC, IN)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: 0.06 mL
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3. Supplied with a square-grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
BR37248 (India)
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)