Z326534
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 5 mL, accuracy: 0.04 mL, neck joint: ST/NS 10/19, polypropylene stopper
Sinonimo/i:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
polypropylene stopper
wide-neck
Giunto
joint: ST/NS neck10/19
Descrizione
calibrated to contain (TC, IN)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
5 mL, accuracy: 0.04 mL
Capacità
5 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)