Z325147
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
capacity 10 mL
Scegli un formato
49,20 €
Scegli un formato
About This Item
49,20 €
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glas®
agenzia
according to DIN 12 691
Descrizione
amber mark: yes
Caratteristiche
class AS with batch number
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 30512
Campo di misura del volume
10 mL, accuracy: 0.02 mL
Lunghezza
440 mm
Capacità
10 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.