Documenti fondamentali
BR146508
BRAND® glass powder funnel short wide stem
top diam. 60 mm, bottom diam. 18 mm
Sinonimo/i:
Funnels, Power funnels
Scegli un formato
1 EA
9,70 €
9,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
9,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
9,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 146508
Diam. alla base
18 mm
Diametro sommità
60 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The BRAND® Glass Powder Funnel with Short Wide Stem is expertly crafted from Boro 3.3 glass, ensuring durability and high performance in laboratory applications. This funnel features a ground and fire-polished upper rim, providing a smooth edge for safe handling and easy pouring. Designed with a short, wide stem, it facilitates efficient transfer of powders and granular materials, minimizing the risk of clogs and ensuring a swift flow.
Caratteristiche e vantaggi
  • BRAND® borosilicate glass powder funnel is best suited for transferring powders.
  • These general lab use funnels include ground and fire-polished upper rim.
  • Features a short, wide stem that facilitates optimal filtration.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)