Documenti fondamentali
Z324493
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA measuring cylinder
volume 500 mL
Scegli un formato
2 EA
96,70 €
96,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
96,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
96,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
subdivision 5 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Altezza
365 mm
Volume
500 mL
Descrizione generale
Measuring cylinders tall form. Class A, conformity certified to DIN EN ISO 4788. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Ring marks at major graduations. Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
BR32754 (India)
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)