Documenti fondamentali
Z324337
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 25 mL, subdivision, 0.5 mL
Scegli un formato
2 EA
25,40 €
25,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
25,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
25,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
subdivision 0.5 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Campo di misura del volume
25 mL
Altezza
170 mm
Descrizione generale
Measuring cylinders tall form. Class A conformity certified to DIN EN ISO 4788. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Ring marks at major graduations. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Altre note
BR32120 (India)
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)