Z322687
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 150 mL
Scegli un formato
51,00 €
Scegli un formato
About This Item
51,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE
Caratteristiche
graduations: no
Produttore/marchio commerciale
BRAND 90344
Alt. × Diam.
70 mm × 60 mm
Capacità
150 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)