Documenti fondamentali
Z316121
Eppendorf® PCR tubes
capacity 0.2 mL, colorless
About This Item
Codice UNSPSC:
41103037
NACRES:
NB.22
Materiali
cap (Lid)
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
Confezionamento
pkg of 1,000 tubes (bulk packed)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030 124.332
Disponibilità
not available in USA and Canada
tecniche
PCR: suitable
Capacità
0.2 mL
Colore
colorless
Descrizione generale
Thin-wall PCR tubes with a contamination shield at the front edge of the lid to prevent accidental contact with the inner surface when the tube is opened.
Matt writing surface on lid
Resistenza chim/fis
Autoclavable
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2