Documenti fondamentali
EP0030123328
Microprovette Eppendorf® Safe-Lock
capacity 1.5 mL, PCR clean, colorless, pack of 1000 ea
Sinonimo/i:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
Scegli un formato
1 PKG
57,50 €
57,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
57,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
57,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cap (plug seal)
colorless
colorless cap
colorless tube
conical bottom
Caratteristiche
graduations
neck thread Push fit
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030123328
Capacità
1.5 mL
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
  • Il coperchio ribaltabile Eppendorf ®Safe-Lock fornisce una protezione aggiuntiva che evita l'apertura involontaria durante l'incubazione e la conservazione.
  • A prova di g®: fornisce una elevata stabilità durante la centrifugazione e previene la perdita di campione dovuta alla rottura della provetta.
  • Le ottime proprietà di tenuta garantiscono sicurezza nel caso di campioni pericolosi e tassi di evaporazione minimi durante la conservazione a lungo termine.
  • Le ampie superfici presentii sul coperchio opaco e sul lato della provetta consentono di contrassegnare facilmente il campione.
  • Adatta a temperature comprese tra -86 °C e 100 °C
  • Autoclavabile aperta (121 °C, 20 min).
  • The polypropylene protects against chemical and mechanical stress and extreme temperature.
Altre note
Manufactured without slip agents, plasticizers, and biocides substances that negatively affect bio-assay results.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)