WHA7404009
Whatman® nylon filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 50 ea, 90 mm diam
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z746274, membrane filters, syringe filter
Scegli un formato
243,00 €
Scegli un formato
About This Item
243,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® membrane filters nylon, pore size 0.45 μm, diam. 90 mm
Materiali
Nylon membrane
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 7404-009
Whatman Article No. 28420772 (US reference)
Diametro
90 mm
Dimensione pori
0.45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Filtration of aqueous and organic mobile phases
- Vacuum degassing
- Filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions
Caratteristiche e vantaggi
- High-quality nylon membranes are suitable for filtering aqueous solutions and most organic solvents.
- Suitable for use with a wide range of biological preparations and can be used where other membranes are unsuitable or difficult to use
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)