Y1751
Yeast Synthetic Drop-out Medium Supplements
without histidine
Categorie correlate
Applicazioni
Componenti
Amino acids: All standard amino acids except for histidine. All the amino acids are present at a concentration of 76 mg/lL except for leucine, which is present at 380 mg/L.
Other nutrients: Adenine (18 mg/L), inositol (76 mg/L), uracil (76 mg/L), p-aminobenzoic acid (8 mg/L).
Altre note
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Genetic engineering enables large-scale expression and isolation of recombinant proteins for research purposes.
Protocolli
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.