Documenti fondamentali
84605
Millipore
SD Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Scegli un formato
500 G
305,00 €
305,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
305,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.74
305,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
agar, 20 g/L
ammonium sulfate, 5 g/L
biotin, 0.02 mg/L
boric acid, 0.5 mg/L
calcium chloride, 0.1 g/L
calcium pantothenate, 2 mg/L
copper sulfate, 0.04 mg/L
dextrose, 20 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 0.15 g/L
ferric chloride, 0.2 mg/L
folic acid, 0.002 mg/L
inositol, 10 mg/L
magnesium sulfate, 0.5 g/L
manganese sulfate, 0.4 mg/L
niacin, 0.4 mg/L
PABA, 0.2 mg/L
potassium dihydrogen phosphate, 0.85 g/L
potassium iodide, 0.1 mg/L
pyridoxine HCl, 0.4 mg/L
riboflavin, 0.2 mg/L
sodium chloride, 0.1 g/L
sodium molybdate, 0.2 mg/L
thiamine HCl, 0.4 mg/L
zinc sulfate, 0.4 mg/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Basic
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
5.4±0.2 (25 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Compatibilità
nonselective for Candida spp.
nonselective for Pichia spp.
nonselective for Saccharomyces spp.
nonselective for Zygosaccharomyces spp.
Applicazioni
Synthetic medium for the growth of yeast for molecular biology purposes, Sherman (1991).
Nota sulla preparazione
Dissolve 46.7 g in 1 litre distilled water and sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Nota a piè di pagina
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Getting started with yeast.
F Sherman
Methods in enzymology, 194, 3-21 (1991-01-01)
Articoli
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
Protocolli
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.